Merck
372080
Sigma-Aldrich
Methyl-d3-lithium, als Komplex mit Lithiumiodid -Lösung
0.5 M in diethyl ether, 99 atom % D
Größe auswählen
50 ML
€ 181,00
€ 181,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 ML
€ 181,00
About This Item
Lineare Formel:
CD3Li · LiI
Molekulargewicht:
158.84
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 181,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % D
Form
liquid
Konzentration
0.5 M in diethyl ether
Dichte
0.816 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+3
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Li+].[I-].[2H]C([2H])([2H])[Li]
InChI
1S/CH3.HI.2Li/h1H3;1H;;/q;;;+1/p-1/i1D3;;;
InChIKey
LHJHNKBQWVOCIH-AGUGZIQGSA-M
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-40.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-40 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)