Merck
779946
Sigma-Aldrich
1-Brom-4-phenyl-butan
≥95.0% (GC)
Synonym(e):
(4-Brombutyl)-benzol, 4-Phenylbutylbromid
Größe auswählen
1 G
€ 31,50
10 G
€ 268,00
€ 31,50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 31,50
10 G
€ 268,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H13Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.11
Beilstein:
2042124
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 31,50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (GC)
95.0-105.0% (T)
Form
liquid
Funktionelle Gruppe
bromo
phenyl
SMILES String
BrCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C10H13Br/c11-9-5-4-8-10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7H,4-5,8-9H2
InChIKey
XPBQQAHIVODAIC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)