B77207
1-Brom-3-Phenylpropan
98%
Synonym(e):
3-Brompropyl-benzol, 3-Phenyl-propylbromid, Hydrozimtsäurebromid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.546 (lit.)
bp
237-238 °C (lit.)
Dichte
1.31 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
BrCCCc1ccccc1
InChI
1S/C9H11Br/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2
InChIKey
XMZQWZJMTBCUFT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
215.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
102 °C - closed cup