Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 77,70 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H13BrO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.11
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.548
bp
104-106 °C/0.2 mmHg
density
1.311 g/mL at 25 °C
functional group
bromo
SMILES string
COc1ccc(CCCBr)cc1
InChI
1S/C10H13BrO/c1-12-10-6-4-9(5-7-10)3-2-8-11/h4-7H,2-3,8H2,1H3
InChI key
CPHLODVMQBMDNC-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 98% | description 97% |
| assay 97% | assay 97% | assay 98% | assay 97% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| refractive index n20/D 1.548 | refractive index - | refractive index n20/D 1.546 (lit.) | refractive index - |
| form liquid | form solid | form liquid | form solid |
| density 1.311 g/mL at 25 °C | density - | density 1.31 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| bp 104-106 °C/0.2 mmHg | bp - | bp 237-238 °C (lit.) | bp - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F - closed cup
flash_point_c
> 110 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?