Wichtige Dokumente
775444
Tris(1-pyrrolidinyl)phosphin
97%
Synonym(e):
Tripyrrolidinophosphin, Phosphorigsäure-tripyrrolidid, Tris-(N,N-tetramethylen)-phosphorigsäure-triamid
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Brechungsindex
n20/D 1.528
n20/D 1.53 (lit.)
bp
104 °C/0.1 mmHg (lit.)
Dichte
1.041 at 25 °C
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
C1CCN(C1)P(N2CCCC2)N3CCCC3
InChI
1S/C12H24N3P/c1-2-8-13(7-1)16(14-9-3-4-10-14)15-11-5-6-12-15/h1-12H2
InChIKey
PXFLCAQHOZXYED-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Used as a phosphitylation reagent for oligonucleotide synthesis.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
209.8 °F
Flammpunkt (°C)
98.8 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)