Merck
779199
Sigma-Aldrich
1-Azido-4-(trifluormethyl)-benzol -Lösung
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥95.0% (HPLC)
Synonym(e):
4-(Trifluormethyl)-phenyl-azid -Lösung, p-Azido-α,α,α-trifluor-toluol -Lösung
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H4F3N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
187.12
Beilstein:
1819395
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
liquid
Konzentration
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
Verunreinigungen
≤2.0% water
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
FC(F)(F)c1ccc(cc1)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C7H4F3N3/c8-7(9,10)5-1-3-6(4-2-5)12-13-11/h1-4H
InChIKey
QNHZUKXPSZACNB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Review[1]
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-18.4 °F
Flammpunkt (°C)
-28 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Stefan Bräse et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 44(33), 5188-5240 (2005-08-16)
Since the discovery of organic azides by Peter Griess more than 140 years ago, numerous syntheses of these energy-rich molecules have been developed. In more recent times in particular, completely new perspectives have been developed for their use in peptide