Fortfahren mit
CF0043
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl azide
Synonym(e):
1-(Azidomethyl)-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H5F6N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
269.15
MDL number:
UNSPSC Code:
12352125
NACRES:
NA.06
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
reaction suitability
reaction type: Halogenations
SMILES string
[N-]=[N+]=NCC1=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C1
InChI
1S/C9H5F6N3/c10-8(11,12)6-1-5(4-17-18-16)2-7(3-6)9(13,14)15/h1-3H,4H2
InChI key
JKGHUBCPWOLOFQ-UHFFFAOYSA-N
General description
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl azide is a fluoroalkyl azide reagent active in copper-catalyzed azide-alkyne cycloaddition (click reaction). In addition to its use as a highly fluorinated building block, it can also be functionalized onto biomolecules, advanced materials, or polymers containing an alkyne. Its relative stability and number of magnetically equivalent fluorines make it a highly effective 19F NMR sensor for these and other materials.
Learn more about fluorinated click chemistry
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CF0036CF0037CF0048
description
-
description
0.5 M in THF
description
0.15 M in THF
description
0.5 M in 1,2-dimethoxyethane
reaction suitability
reaction type: Halogenations
reaction suitability
reaction type: Halogenations
reaction suitability
reaction type: Halogenations
reaction suitability
reaction type: Halogenations
19F NMR sensor 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl azide
-
-
-
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
195.8 °F
flash_point_c
91 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)