Fortfahren mit
779253
1-Azido-4-fluor-benzol -Lösung
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥95.0% (HPLC)
Synonym(e):
4-Fluor-phenyl-azid -Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 358,00
€ 268,50
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H4FN3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
137.11
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1939307
Assay:
≥95.0% (HPLC)
Form:
liquid
€ 268,50
Listenpreis€ 358,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
liquid
concentration
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
impurities
≤2.0% water
storage temp.
−20°C
SMILES string
Fc1ccc(cc1)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C6H4FN3/c7-5-1-3-6(4-2-5)9-10-8/h1-4H
InChI key
VHFLTICYUZLEII-UHFFFAOYSA-N
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
727482779377778583
description
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥95.0% (HPLC)
description
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥95.0% (HPLC)
description
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥95.0% (HPLC)
description
~0.5 M in 2-methyltetrahydrofuran, ≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
impurities
≤2.0% water
impurities
≤2.0% water
impurities
≤2.0% water
impurities
≤2.0% water
concentration
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
concentration
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
concentration
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
concentration
~0.5 M in 2-methyltetrahydrofuran
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-18.4 °F
Flammpunkt (°C)
-28 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
1634-04-4
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)