Fortfahren mit
778583
Azido-benzol -Lösung
~0.5 M in 2-methyltetrahydrofuran, ≥95.0% (HPLC)
greener alternative
Umweltfreundlichere Alternative
Synonym(e):
Phenylazid -Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 122,00
50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 565,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H5N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
119.12
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
742248
Assay:
≥95.0% (HPLC)
Form:
liquid
€ 122,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
liquid
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentration
~0.5 M in 2-methyltetrahydrofuran
impurities
≤2.0% water
greener alternative category
storage temp.
−20°C
SMILES string
[N-]=[N+]=Nc1ccccc1
InChI
1S/C6H5N3/c7-9-8-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI key
CTRLRINCMYICJO-UHFFFAOYSA-N
General description
Azidobenzene is an aromatic azide generally used in copper(I)-catalyzed azide-alkyne cycloaddition reactions.
Azidobenzene solution can undergo click reaction with alkyne-functionalized oligomers to form O-ester-functionalized o-phenylenes, a group of aromatic foldamers with a good folding tendency in most solvents.
Application
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
727490727466727431
description
~0.5 M in 2-methyltetrahydrofuran, ≥95.0% (HPLC)
description
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
description
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥95.0% (HPLC)
description
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥90.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
greener alternative category
Aligned,
greener alternative category
-
greener alternative category
-
greener alternative category
-
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
-
sustainability
-
sustainability
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Azido-benzol -Lösung
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
10.4 °F
Flammpunkt (°C)
-12 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)