Wichtige Dokumente
700018P
Avanti
24(R/S)-hydroxycholesterol-d7
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
25,26,26,26,27,27,27-heptadeuterocholest-5-ene-3β,24-diol
Beschreibung
cholest-5-ene-3β,24(R/S)-diol-d7
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (700018P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (700018P-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)