Merck
336173
Sigma-Aldrich
Tantalborid (1:2)
99.5%
Synonym(e):
Tantalum diboride
Größe auswählen
5 G
€ 86,90
€ 86,90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 86,90
About This Item
Lineare Formel:
TaB2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.57
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 86,90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99.5%
Form
powder
Partikelgröße
−325 mesh
SMILES String
B#[Ta]#B
InChI
1S/2B.Ta
InChIKey
JEUVAEBWTRCMTB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)