Merck
768987
Ethylen
Messer® CANGas, 99.95%
Synonym(e):
Ethen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH2=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
28.05
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-815-3
Beilstein/REAXYS Number:
1730731
MDL number:
Assay:
99.95%
Form:
gas
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
0.97 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
35.04 atm ( 20 °C)
description
Filling mass: 15g, Filling volume: 12L
assay
99.95%
form
gas
autoignition temp.
842 °F
expl. lim.
36 %
bp
−104 °C (lit.)
mp
−169 °C (lit.)
SMILES string
C=C
InChI
1S/C2H4/c1-2/h1-2H2
InChI key
VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
Application
Ethylene is a colourless, flammable, and liquefied gas that has a slightly sweet odour and is lighter than air. It is an active component in ripening gas for fruits and plants. Ethylene is also a precursor for plastics, such as polyethylene, polyurethanes, polystyrene, and polyvinylchloride. Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
Other Notes
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Legal Information
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylen
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklasse
2A - Gases
Was ist los?
nwg
Flammpunkt (°F)
-148.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-100 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)