Fortfahren mit
769010
Krypton
Messer® CANGas, 99.99%
Synonym(e):
Krypton gas
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
Kr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
83.80
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12142003
EC Number:
231-098-5
MDL number:
eCl@ss:
38090401
Assay:
99.99%
Form:
gas
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
description
Filling mass: 43g, Filling volume: 12L
assay
99.99%
form
gas
SMILES string
[Kr]
InChI
1S/Kr
InChI key
DNNSSWSSYDEUBZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Krypton is a colourless and odourless rare gas that is heavier than air. Applications of krypton include laser technology, lighting, and use as an insulating gas (e.g. for windows). Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
Other Notes
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Legal Information
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
769029295000295574
description
Messer® CANGas, 99.99%
description
Messer® CANGas, 99.999%
description
≥99.998%
description
≥99.998%
assay
99.99%
assay
99.999%
assay
≥99.998%
assay
≥99.998%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
gas
form
gas
form
-
form
-
description
Filling volume: 12L, Filling mass: 43g
description
Filling volume: 12L, Filling mass: 10g
description
-
description
-
Piktogramme
Gas cylinder
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Press. Gas Compr. Gas
Lagerklasse
2A - Gases
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)