Merck
768979
Sigma-Aldrich
Ethan
Messer® CANGas, 99.95%
Synonym(e):
Ethane gas
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
30.07
Beilstein:
1730716
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dampfdichte
1.05 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
37.95 atm ( 21.1 °C)
Beschreibung
Filling mass: 17g
Filling volume: 12L
Assay
99.95%
Form
gas
Selbstzündungstemp.
881 °F
Expl.-Gr.
13 %
bp
−88 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−172 °C (lit.)
Dichte
0.362 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CC
InChI
1S/C2H6/c1-2/h1-2H3
InChIKey
OTMSDBZUPAUEDD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ethane gas is colourless, odourless, and narcotic. It is a liquefied gas that is lighter than air. Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
Empfohlene Produkte
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Rechtliche Hinweise
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
Regulierungsbehörde
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameGas cylinder
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
-211.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-135 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)