Merck
769002
Sigma-Aldrich
Kohlenstoffdioxid
Messer® CANgas, 99.995%
Synonym(e):
Carbon dioxide gas
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
CO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
44.01
Beilstein:
1900390
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352119
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Dampfdichte
1.52 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
56.5 atm ( 20 °C)
Beschreibung
Filling mass: 24g
Filling volume: 12L
Assay
99.995%
Form
gas
mp (Schmelzpunkt)
−78.5 °C (lit.)
SMILES String
O=C=O
InChI
1S/CO2/c2-1-3
InChIKey
CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Carbon dioxide is a colourless, odourless, liquefied, and asphyxiating gas that is heavier than air. It is an active gas in CO2 lasers, a component in artificial biological atmospheres, and a solvent for supercritical fluid extraction and chromatography(SFE / SFC). Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
Empfohlene Produkte
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Rechtliche Hinweise
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
Regulierungsbehörde
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Gas cylinder
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Press. Gas Liquefied gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable