769045
Propylen
99.5%, Messer® CANGas
Synonym(e):
Propen
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
1.48 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
15.4 atm ( 37.7 °C)
Beschreibung
Filling mass: 16g
Filling volume: 8L
Assay
99.5%
Form
gas
Selbstzündungstemp.
860 °F
Expl.-Gr.
11.1 %
bp
−47.7 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−185 °C (lit.)
SMILES String
CC=C
InChI
1S/C3H6/c1-3-2/h3H,1H2,2H3
InChIKey
QQONPFPTGQHPMA-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Empfohlene Produkte
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Rechtliche Hinweise
Regulierungsbehörde
Zubehör
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
-162.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-108 °C - closed cup