Merck
757683
Sigma-Aldrich
Bis(trifluoromethanesulfonyl)methane
97%
Synonym(e):
Bis(trifluoromethylsulfonyl)methane
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H2F6O4S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
280.17
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
32-36 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
sulfone
SMILES String
FC(F)(F)S(=O)(=O)CS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H2F6O4S2/c4-2(5,6)14(10,11)1-15(12,13)3(7,8)9/h1H2
InChIKey
QBOFWVRRMVGXIG-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
A useful, solid, non-hygroscopic, nonoxidizing, soluble in organic solvents ligand for Lanthanide chemistry
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)