Merck
668001
Sigma-Aldrich
Silber-Bis(trifluormethansulfonyl)imid
97%
Synonym(e):
Silver bis(trifluoromethanesulfonyl)amide, Silver bis(trifluoromethylsulfonyl)amide, Silver triflimide
Größe auswählen
500 MG
€ 118,00
5 G
€ 420,00
€ 118,00
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 118,00
5 G
€ 420,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C2AgF6NO4S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
388.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 118,00
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: silver
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
248.8 °C
SMILES String
FC(F)(F)S(=O)(=O)N([Ag])S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2F6NO4S2.Ag/c3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/q-1;+1
InChIKey
HSYLTRBDKXZSGS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Silver bis(trifluoromethanesulfonyl)imide is a silver-based salt that is widely used as a catalyst in organic synthesis. It is used in the C3 regioselective alkylation of indole derivatives via conjugated addition type reactions with α, β-enones. It is also used as a p-type dopant for efficient and stable solid-state dye-sensitized and perovskite solar cells.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Access gold precatalysts, silver salts, and unsaturated building blocks to accelerate research success in catalysis applications.