Merck
724254
Sigma-Aldrich
1,4-Benzodioxan-6-Sulfonylchlorid
95%
Synonym(e):
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-sulfonylchlorid
Größe auswählen
1 G
€ 46,50
€ 46,50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 46,50
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H7ClO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.66
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 46,50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
65-70 °C
SMILES String
ClS(=O)(=O)c1ccc2OCCOc2c1
InChI
1S/C8H7ClO4S/c9-14(10,11)6-1-2-7-8(5-6)13-4-3-12-7/h1-2,5H,3-4H2
InChIKey
JWHSRWUHRLYAPM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)