75760
Oxalylchlorid
dist., ≥96.0% (AT)
Synonym(e):
Ethandioyldichlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
4.4 (vs air)
Dampfdruck
150 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥96.0% (AT)
Form
liquid
Qualität
dist.
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
Brechungsindex
n20/D 1.429 (lit.)
bp
62-65 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−10-−8 °C (lit.)
Dichte
1.5 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
ClC(=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C2Cl2O2/c3-1(5)2(4)6
InChIKey
CTSLXHKWHWQRSH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Synthese von N-heterocyclischen Alkinonen und Alkindionen, die zur Aktivierung von Carbonsäuren eingesetzt werden
- Chlorierung und Halogenierung
- Drei-Komponenten[3+2]-Cycloadditionsreaktionen
- Reaktionen mit Organostannanen
- Synthese von Cyclopentenonen
- Carbonylierungen, verwendet als Carbonylsynthon
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles