Wichtige Dokumente
75517
Orphenadrin -hydrochlorid
≥98.0% (AT)
Synonym(e):
β-Dimethylaminoethyl-2-methylbenzhydryl-ether -hydrochlorid, N,N-Dimethyl-2-(2-methylbenzhydryloxy)-ethylamin -hydrochlorid, o-Methyldiphenhydramin -hydrochlorid
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98.0% (AT)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
160-164 °C
Funktionelle Gruppe
amine
ether
phenyl
SMILES String
Cl.CN(C)CCOC(c1ccccc1)c2ccccc2C
InChI
1S/C18H23NO.ClH/c1-15-9-7-8-12-17(15)18(20-14-13-19(2)3)16-10-5-4-6-11-16;/h4-12,18H,13-14H2,1-3H3;1H
InChIKey
UQZKYYIKWZOKKD-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... GRIN1(2902) , GRIN2A(2903) , GRIN2B(2904) , GRIN2C(2905) , GRIN2D(2906) , GRIN3A(116443) , GRIN3B(116444) , HRH1(3269) , SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335) , SLC6A2(6530)
Verwandte Kategorien
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?