145904
Chinin
90%
Synonym(e):
6′-Methoxycinchonidin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
90%
Optische Aktivität
[α]25/D −165°, c = 2 in ethanol
mp (Schmelzpunkt)
173-175 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc2nccc([C@@H](O)[C@@H]3C[C@@H]4CCN3C[C@@H]4C=C)c2c1
InChI
1S/C20H24N2O2/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3/t13-,14-,19-,20+/m0/s1
InChIKey
LOUPRKONTZGTKE-WZBLMQSHSA-N
Angaben zum Gen
human ... ABCB1(5243) , CYP2C9(1559) , CYP2D6(1565)
rat ... Cyp2d1(266684) , Cyp2d2(25053) , Cyp2d3(24303) , Cyp2d4v1(171522)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves