Merck
754781
Sigma-Aldrich
3-Ethylcarbazole
97%
Synonym(e):
3-Ethyl-9H-carbazole
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H13N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
148-152 °C
SMILES String
CCc1ccc2[nH]c3ccccc3c2c1
InChI
1S/C14H13N/c1-2-10-7-8-14-12(9-10)11-5-3-4-6-13(11)15-14/h3-9,15H,2H2,1H3
InChIKey
DJMRXHOKZAERIV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)