Fortfahren mit
142387
2,4,6-Trimethylpyridin
99%, liquid, ReagentPlus®
Synonym(e):
2,4,6-Collidin, sym.-Collidin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 27,10
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 114,00
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 542,00
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 821,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H11N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
121.18
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
203-613-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
107283
Assay:
99%
Form:
liquid
€ 27,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
2,4,6-Trimethylpyridin, ReagentPlus®, 99%
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.498 (lit.)
bp
171-172 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
density
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(C)nc(C)c1
InChI
1S/C8H11N/c1-6-4-7(2)9-8(3)5-6/h4-5H,1-3H3
InChI key
BWZVCCNYKMEVEX-UHFFFAOYSA-N
General description
2,4,6-Trimethylpyridin ist ein Pyridinderivat. Es hat einen pK-Wert von 7,4.[1] Das Produkt kann mit Trifluoriodmethan in Cyclopentanlösung zu einem 1:1-Komplex reagieren. Dieser Komplex wurde mittels NMR-Spektroskopie (NMR: Nuclear Magnetic Resonance) untersucht. Collidingepufferte Osmiumtetroxid-Lösungen werden durch Zugabe von Osmiumtetroxid-Lösung zubereitet. Diese Lösungen werden als Fixiermittel für elektronenmikroskopische Untersuchungen verwendet.[1]
2,4,6-Trimethylpyridin kann mit Kaliumpermanganat zu 2,4,6-Pyridintricarbonsäure oxidiert werden.
Gehinderte Base.
Application
2,4,6-Trimethylpyridin (Collidin, s-Collidin, 2,4,6-Collidin) wurde zur Herstellung einer Bibliothek von N-Acyl-Aminocumarinen mit niedermolekularen N-Acylgruppen verwendet.[2]
Gewebefixiermittel für die Elektronenmikroskopie
Nützliches Lösungsmittel für die Spaltung von gehinderten Estern durch wasserfreies Lithiumjodid.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
276908.2226728612
assay
99%
assay
99% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥90.0%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
−43 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
mp
-43 °C
mp
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
bp
171-172 °C (lit.)
bp
171-172 °C (lit.)
bp
170-172 °C/1013 hPa
bp
-
density
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.914 g/cm3 at 20 °C
density
0.895 g/mL at 20 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,4,6-Trimethylpyridin
pictograms
FlameSkull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
131.0 °F - closed cup
flash_point_c
55 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf