Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 82,00 € 61,50 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
FC6H4COC6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.21
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
206-463-7
MDL number:
Assay:
97%
€ 61,50
Listenpreis€ 82,00Sparen Sie 25%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
97%
mp
47-49 °C (lit.)
functional group
fluoro, ketone, phenyl
SMILES string
Fc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H9FO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
InChI key
OGTSHGYHILFRHD-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | ||
|---|---|---|
| description 97% | description 98% | description 97% |
| assay 97% | assay 98% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 47-49 °C (lit.) | mp 59-61 °C (lit.) | mp 69-73 °C |
| functional group phenyl, ketone, fluoro | functional group ketone, fluoro | functional group bromo, aldehyde |
4-Fluorobenzophenone laboratory grade | - | - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?