Fortfahren mit
757322
3,6-Di-tert-butylcarbazole
97%
Synonym(e):
3,6-Di-tert-butyl-9H-carbazole
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 314,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H25N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
279.42
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
€ 314,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
form
powder
mp
228-233
SMILES string
CC(C)(C)c1ccc2[nH]c3ccc(cc3c2c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C20H25N/c1-19(2,3)13-7-9-17-15(11-13)16-12-14(20(4,5)6)8-10-18(16)21-17/h7-12,21H,1-6H3
InChI key
OYFFSPILVQLRQA-UHFFFAOYSA-N
General description
3,6-Di-tert-butylcarbazole is a carbazole based material with hole transporting characteristics. The 3,6-Di-tert-butyl component of the carbazole results in an increase in the glass transition temperature (Tg) of the compound. It can be used in combination with another carbazole to form novel electroluminescent materials.
Application
3,6-Di-tert-butylcarbazole is mainly used as a monomeric precursor in the syntheses of new carbazole based materials which consist of ethynylphenyl. These materials include 9-(4-bromophenyl)-3,6-di-tert-butylcarbazol and 2-(4-(2-(4-(3,6-di-tert-butyl-9H-carbazol-9-yl)phenyl)ethynyl)benzylidene)malononitrile (PBM) which can be further be used in organic light emitting diodes (OLEDs) and optical switching devices.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
251062571474272051
description
97%
description
97%
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
228-233
mp
102-106 °C (lit.)
mp
-
mp
10-11 °C (lit.)
form
powder
form
-
form
solid
form
liquid
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)