Merck
753327
Sigma-Aldrich
Dichloro[(S)-(−)-2,2′-bis(diphenylphosphino)-1,1′-binaphthyl]palladium(II)
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C44H32Cl2P2Pd
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
800.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
SMILES String
Cl[Pd]Cl.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccc4ccccc4c3-c5c(ccc6ccccc56)P(c7ccccc7)c8ccccc8
InChI
1S/C44H32P2.2ClH.Pd/c1-5-19-35(20-6-1)45(36-21-7-2-8-22-36)41-31-29-33-17-13-15-27-39(33)43(41)44-40-28-16-14-18-34(40)30-32-42(44)46(37-23-9-3-10-24-37)38-25-11-4-12-26-38;;;/h1-32H;2*1H;/q;;;+2/p-2
InChIKey
VDHAUMFISVWIRX-UHFFFAOYSA-L
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)