Merck
743410
Sigma-Aldrich
(4-Nitrophenyl)-phenyliodonium-trifluormethansulfonat
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-Nitrophenyl)-phenyliodonium-triflat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H9F3INO5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
475.18
Beilstein:
10500170
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352102
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Zusammensetzung
carbon, 32.04-33.68% CHN
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
SMILES String
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-][N+](=O)c1ccc([I+]c2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H9INO2.CHF3O3S/c15-14(16)12-8-6-11(7-9-12)13-10-4-2-1-3-5-10;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-9H;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChIKey
OPSOSRFTIUMCJF-UHFFFAOYSA-M
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)