Merck
T58300
Sigma-Aldrich
Triethanolamin
reagent grade, 98%
Synonym(e):
2,2′,2′′-Nitriltriethanol, Tris(2-hydroxyethyl)amin
About This Item
Lineare Formel:
(HOCH2CH2)3N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
149.19
Beilstein:
1699263
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität
reagent grade
Qualitätsniveau
Dampfdichte
5.14 (vs air)
Dampfdruck
0.01 mmHg ( 20 °C)
Assay
98%
Form
viscous liquid
Selbstzündungstemp.
600 °F
Expl.-Gr.
8.5 %
Brechungsindex
n20/D 1.485 (lit.)
Nützlicher pH-Bereich
7.3-8.3
pKa (25 °C)
7.8
bp
190-193 °C/5 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
17.9-21 °C (lit.)
Löslichkeit
soluble 149 g/L at 20 °C (completely)
Dichte
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OCCN(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO3/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10/h8-10H,1-6H2
InChIKey
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Triethanolamin (TEA) ist eine quartäre Ammoniumverbindung, die häufig als Puffer und Emulgator verwendet wird.
Anwendung
Triethanolamin hat folgende Anwendungen:
  • Stickstoff-Vorläufer bei der Herstellung von Nanomaterialien, die von Kohlenstoff-Punkten (C-Dots) abgeleitet sind.
  • Vernetzungsmittel bei der Synthese von Methylaluminoxan-Präkatalysatoren für die Polymerisierung von Ethylen.
  • Reduktionsmittel für die Synthese von Ag-Nanopartikeln von biologischer Bedeutung.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
354.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
179 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Carbonization conditions influence the emission characteristics and the stability against photobleaching of nitrogen doped carbon dots
Xiong Y, et al.
Nanoscale, 9(32), 11730-11738 (2017)
Fabrication of an effective avermectin nanoemulsion using a cleavable succinic ester emulsifier
W Guan, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 19, 74-76 (2018)
Spherical MgCl2-supported MAO pre-catalysts: preparation, characterization and activity in ethylene polymerization
Guan Z, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 188(1-2), 123-131 (2002)
Preparation of Ag nanoparticles with triethanolamine as reducing agent and their antibacterial property
Jia Z, et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 419, 174-179 (2013)
Friederike Saaber et al.
Cell reports, 26(6), 1473-1488 (2019-02-07)
Phosphorylation of heptahelical receptors is thought to regulate G protein signaling, receptor endocytosis, and non-canonical signaling via recruitment of β-arrestins. We investigated chemokine receptor functionality under phosphorylation-deficient and β-arrestin-deficient conditions by studying interneuron migration in the embryonic cortex. This process