Merck
740837
Sigma-Aldrich
4-Isoxazoleboronic acid pinacol ester
95%
Größe auswählen
250 MG
€ 71,30
1 G
€ 274,00
€ 71,30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 71,30
1 G
€ 274,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H14BNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 71,30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
110-115 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cnoc2
InChI
1S/C9H14BNO3/c1-8(2)9(3,4)14-10(13-8)7-5-11-12-6-7/h5-6H,1-4H3
InChIKey
LXCICYRNWIGDQA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1