Merck
464910
Sigma-Aldrich
Furan-2-boronsäure
≥95.0%
Synonym(e):
2-Furanylborsäure
Größe auswählen
1 G
€ 92,10
€ 92,10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 92,10
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H5BO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
111.89
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 92,10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥95.0%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
112 °C (dec.) (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OB(O)c1ccco1
InChI
1S/C4H5BO3/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h1-3,6-7H
InChIKey
PZJSZBJLOWMDRG-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Effective in key synthesis reactions like Knoevenagel condensation, thalidomide synthesis, and Suzuki coupling for sustainable chemical transformations.
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.