Merck
643882
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-isoxazol
97%
Synonym(e):
3,5-Dimethylisoxazoleboronsäure-pinakolester
Größe auswählen
5 G
€ 110,00
€ 110,00
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 110,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H18BNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 110,00
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
95-99 °C (lit.)
SMILES String
Cc1noc(C)c1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C11H18BNO3/c1-7-9(8(2)14-13-7)12-15-10(3,4)11(5,6)16-12/h1-6H3
InChIKey
CVLHETBAROWASE-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)