Merck
739928
Sigma-Aldrich
3-epi-25-Hydroxyvitamin D3 solution
50 μg/mL in ethanol, 98% (CP)
Größe auswählen
1 ML
€ 547,00
€ 547,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 ML
€ 547,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H44O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
400.64
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352205
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
€ 547,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Qualitätsniveau
Assay
98% (CP)
Form
solution
Konzentration
50 μg/mL in ethanol
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Farbe
colorless
mp (Schmelzpunkt)
-144.0 °C
Anwendung(en)
detection
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[C@H](CCCC(C)(C)O)[C@H]1CC[C@H]2\C(CCC[C@]12C)=C\C=C3\C[C@H](O)CCC3=C
InChI
1S/C27H44O2/c1-19-10-13-23(28)18-22(19)12-11-21-9-7-17-27(5)24(14-15-25(21)27)20(2)8-6-16-26(3,4)29/h11-12,20,23-25,28-29H,1,6-10,13-18H2,2-5H3/b21-11+,22-12-/t20-,23-,24-,25+,27-/m1/s1
InChIKey
JWUBBDSIWDLEOM-UEGFJKGBSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
3-epi-25-Hydroxyvitamin D3 (C3-epimer) is a metabolite of vitamin D3. It is an epimer of 25-hydroxyvitamin D3 which differs only at C-3 position wherein -OH group at C-3 carbon is in the α orientation rather than in the β orientation.[1]
Anwendung
This product may be used as an analytical standard.
Verpackung
1 mL in ampule
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
57.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
14.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Overestimation of 25-hydroxyvitamin D3 by increased ionisation efficiency of 3-epi-25-hydroxyvitamin D3 in LC-MS/MS methods not separating both metabolites as determined by an LC-MS/MS method for separate quantification of 25-hydroxyvitamin D3, 3-epi-25-hydroxyvitamin D3 and 25-hydroxyvitamin D2 in human serum
van den Ouweland JMW, et al.
Journal of Chromatography. B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, 967, 195-202 (2014)