Fortfahren mit
739936
3-epi-25-Hydroxyvitamin D3 solution
100 μg/mL in ethanol, 98% (CP)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 719,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H44O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
400.64
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
EC Number:
200-578-6
MDL number:
Assay:
98% (CP)
Form:
solution
€ 719,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98% (CP)
form
solution
concentration
100 μg/mL in ethanol
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
color
colorless
mp
-144.0 °C
application(s)
detection
SMILES string
C[C@H](CCCC(C)(C)O)[C@H]1CC[C@H]2\C(CCC[C@]12C)=C\C=C3\C[C@H](O)CCC3=C
InChI
1S/C27H44O2/c1-19-10-13-23(28)18-22(19)12-11-21-9-7-17-27(5)24(14-15-25(21)27)20(2)8-6-16-26(3,4)29/h11-12,20,23-25,28-29H,1,6-10,13-18H2,2-5H3/b21-11+,22-12-/t20-,23-,24-,25+,27-/m1/s1
InChI key
JWUBBDSIWDLEOM-UEGFJKGBSA-N
Application
3-epi-25-Hydroxyvitamin D3 abbreviated as 3-epi-25(OH)D3 is a metabolite of vitamin D3 produced in the liver. 3-epi-25(OH)D3 is used as a biomarker to determine the status of vitamin D in the body. It can be also employed as an analytical standard for the quantification of 3-epi-25(OH)D3 molecules in human serum using the LC-MS/MS method.
Packaging
1 mL in ampule
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
739650739928753548
description
100 μg/mL in ethanol, 98% (CP)
description
100 μg/mL in ethanol, 98% (CP)
description
50 μg/mL in ethanol, 98% (CP)
description
50 μg/mL in ethanol, 98% (CP)
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
assay
98% (CP)
assay
98% (CP)
assay
98% (CP)
assay
98% (CP)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solution
form
solution
form
solution
form
liquid
mp
-144.0 °C
mp
-
mp
-144.0 °C
mp
-
concentration
100 μg/mL in ethanol
concentration
100 μg/mL in ethanol
concentration
50 μg/mL in ethanol
concentration
50 μg/mL in ethanol
Still not finding the right product?
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
57.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
14.0 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
64-17-5
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)