NIST2972A
25-Hydroxyvitamin-D-Kalibrierlösungen
NIST® SRM® 2972a
Synonym(e):
25-OH Vitamin D Calibration Standards
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 20 x 1.2 mL
Hersteller/Markenname
NIST®
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
25-Hydroxyvitamin D3 Calibrant in Ethanol Level 1 [25(OH)D3 in Ethanol Level 1]25-Hydroxyvitamin D3 Calibrant in Ethanol Level 2 [25(OH)D3 in Ethanol Level 2] 25-Hydroxyvitamin D2 Calibrant in Ethanol [25(OH)D2 in Ethanol]3-Epi-25-hydroxyvitamin D3 Calibrant in Ethanol [3-epi-25(OH)D3 in Ethanol]
SRM 2972A_cert
SRM 2972A_SDS
Sonstige Hinweise
Vitamin D Metabolites: 25-Hydroxyvitamin D3 (Level 1), 25-Hydroxyvitamin D3 (Level 2), 25-Hydroxyvitamin D2, 3-Epi-25-hydroxyvitamin D3.
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
55.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
13 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Polar graphitic carbon enables UHPLC separation of highly polar pesticides, herbicides, and Vitamin D metabolites, advancing liquid chromatography capabilities.