Merck
739022
Sigma-Aldrich
Bis[2-(di-tert-butylphosphino)ethyl]amine solution
10 wt. % in THF
Synonym(e):
Bis(2-(di-tert-butylphosphino)ethyl)amine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H45NP2
Molekulargewicht:
361.53
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: ligand
Konzentration
10 wt. % in THF
Brechungsindex
n20/D 1.418
Dichte
0.911 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
CC(C)(C)P(CCNCCP(C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C20H45NP2/c1-17(2,3)22(18(4,5)6)15-13-21-14-16-23(19(7,8)9)20(10,11)12/h21H,13-16H2,1-12H3
InChIKey
MJYKYLNPIGDVEF-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Sold under license from Kanata for research purposes only. WO 2004096735.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.4 °F
Flammpunkt (°C)
-17 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)