Wichtige Dokumente
81838
L-C-Propargylglycin
≥99.0% (TLC)
Synonym(e):
(S)-2-Amino-4-pentinsäure
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
L-C-Propargylglycin, ≥99.0% (TLC)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (TLC)
Form
powder
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
235-239 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N[C@@H](CC#C)C(O)=O
InChI
1S/C5H7NO2/c1-2-3-4(6)5(7)8/h1,4H,3,6H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChIKey
DGYHPLMPMRKMPD-BYPYZUCNSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?