Merck
738832
Sigma-Aldrich
Sodium nitrite-15N,18O2
90 atom % 18O, 98 atom % 15N, 95% (CP)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Na15N18O2
Molekulargewicht:
73.99
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352102
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
90 atom % 18O
Assay
95% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
271 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+5
SMILES String
[Na+].[18O-][15N]=[18O]
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1/i1+1,2+2,3+2;
InChIKey
LPXPTNMVRIOKMN-SORTUTTKSA-M
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)