Merck
329878
Sigma-Aldrich
Wasser-18O
(for PET), 97 atom % 18O
Synonym(e):
18O Wasser
About This Item
Lineare Formel:
H218O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
20.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Beschreibung
Normalized with respect to hydrogen
Qualitätsniveau
Isotopenreinheit
97 atom % 18O
Form
liquid
Methode(n)
PET imaging: suitable
bp
100 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
0 °C (lit.)
Dichte
1.11 g/mL at 20 °C (lit.)
Kompatibilität
(for PET)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[18OH2]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+2
InChIKey
XLYOFNOQVPJJNP-NJFSPNSNSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Wasser-18O ist ein isotopisches Analogon von Wasser.
Anwendung
Wasser-18O ist ein isotopisch modifiziertes Wasser, das für PET-Anwendungen geeignet ist.
Es kann auch verwendet werden:
  • In der Paläoklimatologie, Hydrologie und Pflanzenökologie zur Bestimmung der stabilen Sauerstoff-Isotopenanalyse von pflanzlicher Zellulose im Boden mittels δ18O.
  • Zur Bestimmung der Diffusion von Feuchtigkeit in Kristalle mittels Sekundärionen-Massenspektrometrie (SIMS).
Verpackung
Dieses Produkt ist eventuell als Bulkware erhältlich und kann je nach Bedarf abgefüllt werden. Für Informationen bezüglich Preisen, Verfügbarkeit und Verpackungen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst für stabile Isotopen.
In septumversiegelten Serumflaschen abgefüllt.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Diffusion of Water Species in Yttria-Stabilized Zirconia
Duong T, et al.
Journal of the American Chemical Society, 92(11), 2731-2737 (2009)
Separating soil and leaf water 18O isotopic signals in plant stem cellulose
Sternberg, Leonel da Silveira Lobo and Anderson, William T and Morrison, Kanema
Geochimica et Cosmochimica Acta, 67(14), 2561-2566 (2003)
Christian Berk et al.
FEBS letters, 595(2), 230-240 (2020-10-29)
Identifying the targetome of a microRNA is key for understanding its functions. Cross-linking and immunoprecipitation (CLIP) methods capture native miRNA-mRNA interactions in cells. Some of these methods yield small amounts of chimeric miRNA-mRNA sequences via ligation of 5'-phosphorylated RNAs produced
Elizabeth A Rettedal et al.
MicrobiologyOpen, 4(2), 208-219 (2015-02-05)
Current limitations in culture-based methods have lead to a reliance on culture-independent approaches, based principally on the comparative analysis of primary semantides such as ribosomal gene sequences. DNA can be remarkably stable in some environments, so its presence does not
Xueyan Cao et al.
Food chemistry, 276, 266-273 (2018-11-10)
Milk glycoproteins are crucial nutrients with a variety of functions. However, whey N-glycoproteomes in human and bovine milks have not been characterized during lactation. Herein, using lectin enrichment and liquid chromatography tandem mass spectrometry, 68, 58, 100, and 98 N-glycoproteins