Fortfahren mit
78725
O-Phenylhydroxylamin -hydrochlorid
≥97.0% (AT)
Synonym(e):
Phenoxyamin -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 203,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5ONH2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
145.59
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
228-039-0
Beilstein/REAXYS Number:
4326059
MDL number:
Assay:
≥97.0% (AT)
Form:
powder
€ 203,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97.0% (AT)
form
powder
mp
~132 °C (dec.)
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.NOc1ccccc1
InChI
1S/C6H7NO.ClH/c7-8-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,7H2;1H
InChI key
DBTXKJJSFWZJNS-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P4664
description
≥97.0% (AT)
description
tablet, 15 mg substrate per tablet
assay
≥97.0% (AT)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
~132 °C (dec.)
mp
258 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
form
powder
form
tablet
shipped in
wet ice
shipped in
-
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)