Fortfahren mit
480975
Hydroxylamin-O-sulfonsäure
99.998%
Aktionsangebot verfügbar
Synonym(e):
(Aminooxy)(hydroxy)sulfane dioxide, (Aminooxy)sulfonic acid, Amidoperoxymonosulfuric acid, Amidosulfonic peracid, Aminomonopersulfuric acid, Ammonia-N-oxide-O-sulfonic acid betaine, Permonosulfamic acid, Sulfoperamidic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Spend € 450 — Save 5 %; Spend € 700 — Save 10 %; Spend € 1.500 — Save 15 %*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 57,20
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 142,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2NOSO3H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
113.09
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
220-971-6
MDL number:
Assay:
99.998%
€ 57,20
Sparen Sie bis zu 15 %
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99.998%
mp
210 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NOS(O)(=O)=O
InChI
1S/H3NO4S/c1-5-6(2,3)4/h1H2,(H,2,3,4)
InChI key
DQPBABKTKYNPMH-UHFFFAOYSA-N
General description
Hydroxylamine-O-sulfonic acid (HOSA), an O-substituted hydroxylamine, is a widely used aminating agent. It can behave as a nucleophile as well as an electrophile. The conversion of organoboranes obtained from hydroboration of olefins to amines using HOSA has been reported.
Application
Hydroxylamine-O-sulfonic acid (HOSA) may be used to synthesize (Z)-1H-purin-6(7H)-ylideneaminooxysulfonic acid.
HOSA may be used as an aminating reagent in the synthesis of:
  • 1-aminotetrazoles and 2-aminotetrazoles
  • N-aminopiperidine (NAPP)
  • 1H,1′ H-2,2′-biimidazole-1,1′-diamine
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
159417438227440442
description
99.998%
description
ReagentPlus®, 99%
description
50 wt. % in H2O
description
technical grade, 90%
assay
99.998%
assay
99%
assay
-
assay
90%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
210 °C (dec.) (lit.)
mp
155-157 °C (dec.) (lit.)
mp
8 °C (46 °F)
mp
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydroxylamin-O-sulfonsäure
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf