Fortfahren mit
20023
O-tert.-Butylhydroxylamin -hydrochlorid
≥99.0% (AT)
Synonym(e):
2-Aminooxy-2-methylpropane hydrochloride, O-(1,1-Dimethylethyl)hydroxylamine hydrochloride, tert-Butoxyamine hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 70,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 334,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)3CONH2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
125.60
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
254-590-1
Beilstein/REAXYS Number:
3668106
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Assay:
≥99.0% (AT)
Form:
solid
€ 70,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99.0% (AT)
form
solid
mp
~155 °C (dec.)
solubility
H2O: soluble 0.5 g/10 mL
SMILES string
Cl.CC(C)(C)ON
InChI
1S/C4H11NO.ClH/c1-4(2,3)6-5;/h5H2,1-3H3;1H
InChI key
ZBDXGNXNXXPKJI-UHFFFAOYSA-N
Application
O-tert-Butylhydroxylamine hydrochloride was used in the synthesis of N-methyl-O-tert-butylhydroxylamine hydrochloride. It was also used in the preparation of N-tert-butoxyamino acids as substrates for the unambiguous synthesis of N-hydroxy peptides.
Reactant involved in synthesis of biologically active molecules including:
  • CGS 25966 derivatives for use as MMP inhibitors
  • Imidazolidinedione derivatives for use as antimalarial treatments
  • Pyrimidine ribonucleotide analogs as P2Y6 receptor agonists
  • Rab proteins for isoprenylation and geranylgeranylation inhibition
Reactant involved in:
  • Synthesis of N-(arylethyl)-O-tert-butylhydroxamates for use as Weinreb amide equivalents
  • Double allylic alkylation of indole-2-hydroxamates
  • SN2 substitution reactions at amide nitrogens
  • Photocycloaddition to C=N bonds for synthesis of 1,3-diazepines
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2
Lagerklasse
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)