Merck
73060
Sigma-Aldrich
2-Nitro-benzonitril
≥99.0% (GC)
About This Item
Lineare Formel:
O2NC6H4CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.12
Beilstein:
638987
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥99.0% (GC)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
107-109 °C (lit.)
108-110 °C
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccccc1C#N
InChI
1S/C7H4N2O2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9(10)11/h1-4H
InChIKey
SWBDKCMOLSUXRH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)