167746
3-Nitrobenzonitril
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
114-117 °C (lit.)
SMILES String
[O-][N+](=O)c1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C7H4N2O2/c8-5-6-2-1-3-7(4-6)9(10)11/h1-4H
InChIKey
RUSAWEHOGCWOPG-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable