Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 53,50 |
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 150,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2NC6H4CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
118.14
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-549-9
Beilstein/REAXYS Number:
907187
MDL number:
Assay:
98%
Form:
crystals
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
98%
form
crystals
bp
267-268 °C (lit.)
mp
45-48 °C (lit.)
functional group
nitrile
SMILES string
Nc1ccccc1C#N
InChI
1S/C7H6N2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4H,9H2
InChI key
HLCPWBZNUKCSBN-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay 98% | assay 98% | assay 98% | assay 99% |
| bp 267-268 °C (lit.) | bp - | bp - | bp - |
| form crystals | form solid | form powder | form solid |
| mp 45-48 °C (lit.) | mp 83-85 °C (lit.) | mp 124-128 °C (lit.) | mp 48-53 °C (lit.) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
293.0 °F - closed cup
flash_point_c
145 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?