Fortfahren mit
101702
4-Chlor-2-nitrotoluol
98%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3C6H3(NO2)Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
171.58
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-921-2
Beilstein/REAXYS Number:
2046651
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
form
solid
bp
239-240 °C/718 mmHg (lit.)
mp
34-38 °C (lit.)
functional group
chloro, nitro
SMILES string
Cc1ccc(Cl)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO2/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9(10)11/h2-4H,1H3
InChI key
SQFLFRQWPBEDHM-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Chloro-2-nitrotoluene can be used in the synthesis of indigo dye.
Biochem/physiol Actions
4-Chloro-2-nitrotoluene is the starting reagent for synthesis of tricyclic indole-2-carboxylic acids, a potential NMDA-glycine antagonists.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
643963C61984222704
description
98%
description
97%
description
98%
description
98%
assay
98%
assay
97%
assay
98%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
34-38 °C (lit.)
mp
24-28 °C (lit.)
mp
21 °C (lit.)
mp
31-35 °C (lit.)
bp
239-240 °C/718 mmHg (lit.)
bp
219 °C (lit.)
bp
147 °C/25 mmHg (lit.)
bp
65-68 °C/2 mmHg (lit.)
form
solid
form
solid
form
liquid
form
solid
functional group
chloro, nitro
functional group
nitro, chloro
functional group
nitro
functional group
fluoro, nitro
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
248.0 °F - closed cup
flash_point_c
120 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)