Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H10BrN · HBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.96
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
98%
mp
199-202 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
Br[H].BrC1CCNCC1
InChI
1S/C5H10BrN.BrH/c6-5-1-3-7-4-2-5;/h5,7H,1-4H2;1H
InChI key
LVTIZXGNLIKUQZ-UHFFFAOYSA-N
General description
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 98% | description - | description - |
| assay 98% | assay 98% | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 199-202 °C (lit.) | mp 149-152 °C (lit.) | mp 275-285 °C | mp - |
| functional group bromo | functional group bromo | functional group bromo | functional group bromo |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?