Merck
718386
Sigma-Aldrich
Lithiumdiisobutyl-tert-Butoxyaluminiumhydrid -Lösung
0.25 M in THF/hexanes
Synonym(e):
LDBBA
Größe auswählen
25 ML
€ 145,00
100 ML
€ 398,00
€ 145,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 ML
€ 145,00
100 ML
€ 398,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H28AlLiO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 145,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
liquid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Konzentration
0.25 M in THF/hexanes
Dichte
0.795 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Li+].CC(C)C[AlH-](CC(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/C4H9O.2C4H9.Al.Li.H/c1-4(2,3)5;2*1-4(2)3;;;/h1-3H3;2*4H,1H2,2-3H3;;;/q-1;;;;+1;
InChIKey
HNIYOHKCLUHKGY-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Lithiumdiisobutyl-tert-butoxyaluminum hydride solution can be used as a reducing agent for the reduction of:
  • Aromatic and aliphatic nitriles to aldehydes.
  • Aromatic and aliphatic esters to aldehydes.
  • Tertiary amides to aldehydes.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)