Wichtige Dokumente
713015
1-Ethyl-2,3-dimethyl-imidazolium-hexafluorophosphat
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥97.5% (HPLC)
98%
Form
solid
Verunreinigungen
≤2.0% water
SMILES String
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCn1cc[n+](C)c1C
InChI
1S/C7H13N2.F6P/c1-4-9-6-5-8(3)7(9)2;1-7(2,3,4,5)6/h5-6H,4H2,1-3H3;/q+1;-1
InChIKey
XLKYEJKYOZNSDQ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)