Wichtige Dokumente
708496
Acetylchlorid -Lösung
1 M in methylene chloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Konzentration
1 M in methylene chloride
Brechungsindex
n20/D 1.423
Dichte
1.294 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
acyl chloride
SMILES String
CC(Cl)=O
InChI
1S/C2H3ClO/c1-2(3)4/h1H3
InChIKey
WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- An acylating reagent to prepare useful key intermediates in organic synthesis.[1][2]
- A reagent to convert oxathioacetals and dithioacetals into corresponding carbonyl compounds in the presence of sodium nitrite.[3]
- An activating or acylating reagent in solid-phase organic synthesis.[4]
- A reagent to prepare various alkyl and aryl tetrahydropyranyl ethers from corresponding alcohols.[5]
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
WGK
WGK 2
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?